2,2'-Bibenzothiazoline ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B0377-1G
B0377-5G
TCIAB0377-1GEA
55
EUR
TCIAB0377-1G
TCIAB0377-5G
2,2'-Bibenzothiazoline ≥85.0% (by titrimetric analysis)
2,2'-Bibenzothiazoline
Formula:
C₁₄H₁₂N₂S₂ Pto. de fusión: 135°C |
Número MDL:
MFCD00059699 Núm. CAS: 19258-20-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 85.0 % |
Melting point | 140.0 to 144.0 deg-C |