4-terc-Butilpiridina ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(tert-Butyl)pyridine
B0388-5G B0388-25G
TCIAB0388-5GEA 56 EUR
TCIAB0388-5G TCIAB0388-25G
4-terc-Butilpiridina ≥96.0% (by GC, titration analysis)
4-terc-Butilpiridina
Formula: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Pto. Ebullición: 197°C
Pto. de fusión: –40°C
Densidad: 0.9219
Pto. de inflamación: 67°C
Número MDL: MFCD00006435
Núm. CAS: 3978-81-2
EINECS: 223-614-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %