4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O) ≥70% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2'-Benzidinedisulphonic Acid, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulphonic acid(contains 30% Water at maximum)
B0395-25G
B0395-500G
TCIAB0395-25GEA
16
EUR
TCIAB0395-25G
TCIAB0395-500G
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate, (∼30% H₂O) ≥70% (by titrimetric analysis)
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulphonic acid hydrate
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O₆S₂·xH₂O MW: 344,36 g/mol (anhy) |
Número MDL:
MFCD00041885 Núm. CAS: 117-61-3 EINECS: 204-200-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 70.0 % |
Water | max. 30.0 % |