Diethyl benzylidenemalonate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Diethyl Benzalmalonate, Benzalmalonic Acid Diethyl Ester, Benzylidenemalonic Acid Diethyl Ester
B0420-25G B0420-5G
TCIAB0420-25GEA 34 EUR
TCIAB0420-25G TCIAB0420-5G
Diethyl benzylidenemalonate ≥96.0% (por GC)
Diethyl benzylidenemalonate
Formula: C₁₄H₁₆O₄
MW: 248,28 g/mol
Número MDL: MFCD00009149
Núm. CAS: 5292-53-5
EINECS: 226-137-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %