Benzyl orange
Proveedor: TCI
B0425-1G B0425-5G
TCIAB0425-1GEA 61 EUR
TCIAB0425-1G TCIAB0425-5G
Benzyl orange
Benzyl orange
Formula: C₁₉H₁₇N₃O₃S
Número MDL: MFCD00198097
Núm. CAS: 36402-77-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Lambda max. 432.0 to 438.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 550 (H2O, 432.0 to 438.0 nm)
Transition interval (pH) (red)1.9 to 3.3 (redish yellow)