2-(Benzyloxy)ethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ethylene Glycol Monobenzyl Ether, Benzyl Cellosolve, Benzyl Glycol
B0426-25ML B0426-250ML
TCIAB0426-25MLEA 21 EUR
TCIAB0426-25ML TCIAB0426-250ML
2-(Benzyloxy)ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(Benzyloxy)ethanol
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Pto. Ebullición: 256°C
Pto. de inflamación: 130°C
Número MDL: MFCD00002868
Núm. CAS: 622-08-2
EINECS: 210-719-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26467f4aeb1d68f57d63ebdc026a7bf98b695cb6&vid=26467f4aeb1d68f57d63ebdc026a7bf98b695cb6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %