Beryllon III
Proveedor: TCI
Atención
B0453-1G B0453-5G
TCIAB0453-1GEA 46 EUR
TCIAB0453-1G TCIAB0453-5G
Beryllon III
Beryllon III
Formula: C₂₀H₂₁N₃O₈S₂
Número MDL: MFCD00070629
Núm. CAS: 3627-04-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
suitability for Berylium-analysis molar extinction coefficient >15000 (pH12.4 , 523.0 to 529.0 nm)