3,3'-Oxydipropionitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(2-cyanoethyl) Ether
B0475-25ML B0475-500ML
TCIAB0475-25MLEA 87 EUR
TCIAB0475-25ML TCIAB0475-500ML
3,3'-Oxydipropionitrile ≥98.0% (por GC)
3,3'-Oxydipropionitrile
Formula: C₆H₈N₂O
Número MDL: MFCD00001960
Núm. CAS: 1656-48-0
EINECS: 216-750-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %