Copper(II) bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B0491-25G B0491-5G
TCIAB0491-25GEA 124 EUR
TCIAB0491-25G TCIAB0491-5G
Copper(II) bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Copper(II) bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamate
Formula: C₅H₁₁NO₂S₂
Número MDL: MFCD00059149
Núm. CAS: 52611-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bef8a8105811544eece2558bf5e024f570676ecb&vid=bef8a8105811544eece2558bf5e024f570676ecb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %