Bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamic acid zinc(II) salt 98,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Sinónimos: Bis[bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamato]zinc(II)
B0492-25G B0492-5G
TCIAB0492-25GEA 128 EUR
TCIAB0492-25G TCIAB0492-5G
Bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamic acid zinc(II) salt 98,0 Titrimetric
Bis(2-hydroxyethyl)dithiocarbamic acid zinc(II) salt
Formula: C₅H₁₁NO₂S₂
MW: 425.90 g/mol
Número MDL: MFCD00070508
Núm. CAS: 19163-92-9
EINECS: 242-852-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %