Tri-o-tolyl borate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Boric Acid Tri-o-cresyl Ester, Boric Acid Tri-o-tolyl Ester, Tri-o-cresyl Borate
B0519-25ML B0519-5ML
TCIAB0519-25MLEA 299 EUR
TCIAB0519-25ML TCIAB0519-5ML
Tri-o-tolyl borate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tri-o-tolyl borate
Formula: C₂₁H₂₁BO₃
Pto. Ebullición: 386°C
Pto. de inflamación: 174°C
Número MDL: MFCD00059311
Núm. CAS: 2665-12-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %