Triphenyl borate ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Phenyl Borate, Boric Acid Triphenyl Ester
B0524-25G B0524-500G
TCIAB0524-25GEA 80 EUR
TCIAB0524-25G TCIAB0524-500G
Triphenyl borate ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Triphenyl borate
Formula: C₁₈H₁₅BO₃
MW: 290,13 g/mol
Pto. Ebullición: 158°C
Pto. de fusión: 101°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059011
Núm. CAS: 1095-03-0
EINECS: 214-137-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 % (calcd. on exclusive of Boric Acid.)
Boric acid max. 2.0 %