Borneol ≥70% (por GC) (contains ca. 20% Isoborneol)
Proveedor: TCI
Atención
B0525-25G B0525-500G
TCIAB0525-25GEA 16 EUR
TCIAB0525-25G TCIAB0525-500G
Borneol ≥70% (por GC) (contains ca. 20% Isoborneol)
Borneol
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Número MDL: MFCD00066426
Núm. CAS: 507-70-0
EINECS: 208-080-0
UN: 1312
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 14,01338
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 70.0 %
Melting point 198.0 to 208.0 deg-C