Sodium-2-bromoethanesulphonate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-Bromoethanesulphonic Acid Sodium Salt
B0589-25G B0589-500G
TCIAB0589-25GEA 41 EUR
TCIAB0589-25G TCIAB0589-500G
Sodium-2-bromoethanesulphonate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Formula: C₂H₅BrO₃S
MW: 211.00 g/mol
Número MDL: MFCD00007530
Núm. CAS: 4263-52-9
EINECS: 224-244-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency