2-Bromohexanoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0601-25G B0601-500G
TCIAB0601-25GEA 22 EUR
TCIAB0601-25G TCIAB0601-500G
2-Bromohexanoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromohexanoic acid
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Número MDL: MFCD00004218
Núm. CAS: 616-05-7
EINECS: 210-461-1
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01415
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %