meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: trans-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid
B0684-25G B0684-500G
TCIAB0684-25GEA 16 EUR
TCIAB0684-25G TCIAB0684-500G
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
meso-Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic acid
Formula: C₈H₁₀O₈
MW: 234,16 g/mol
Número MDL: MFCD00070496
Núm. CAS: 4534-68-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency