3-Butoxyphenol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Resorcinol Monobutyl Ether
B0701-25G B0701-5G
TCIAB0701-25GEA 234 EUR
TCIAB0701-25G TCIAB0701-5G
3-Butoxyphenol ≥96.0% (por GC)
3-Butoxyphenol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Pto. Ebullición: 269°C
Número MDL: MFCD00058976
Núm. CAS: 18979-72-1
EINECS: 242-715-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %