4,4'-Butylidenebis(6-tert-butyl-m-cresol) ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0724-25G B0724-500G
TCIAB0724-25GEA 16 EUR
TCIAB0724-25G TCIAB0724-500G
4,4'-Butylidenebis(6-tert-butyl-m-cresol) ≥97.0% (por GC)
4,4'-Butylidenebis(6-tert-butyl-m-cresol)
Formula: C₂₆H₃₈O₂
Número MDL: MFCD00026289
Núm. CAS: 85-60-9
EINECS: 201-618-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9814edef4390ebb8b4d26ec5070253de68395237&vid=9814edef4390ebb8b4d26ec5070253de68395237&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 208.0 to 213.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency