Butyl phthalyl butyl glycolate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Phthalic Acid Butoxycarbonylmethyl Butyl Ester, Butoxycarbonylmethyl Butyl Phthalate
B0737-25G B0737-500G
TCIAB0737-25GEA 18 EUR
TCIAB0737-25G TCIAB0737-500G
Butyl phthalyl butyl glycolate ≥95.0% (por GC)
Butyl phthalyl butyl glycolate
Formula: C₁₈H₂₄O₆
MW: 336,38 g/mol
Pto. Ebullición: 219°C
Pto. de inflamación: 199°C
Número MDL: MFCD00053793
Núm. CAS: 85-70-1
EINECS: 201-624-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Acid Value max. 0.1