Amyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Butyric Acid Amyl Ester, Pentyl Butyrate
B0755-25ML B0755-500ML
TCIAB0755-25MLEA 16 EUR
TCIAB0755-25ML TCIAB0755-500ML
Amyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Amyl butyrate
Formula: C₉H₁₈O₂
MW: 158.24 g/mol
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00048850
Núm. CAS: 540-18-1
EINECS: 208-739-2
UN: 2620
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,00604
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %