Vinyl butyrate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Butyric Acid Vinyl Ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B0765-25ML B0765-500ML B0765-100ML
TCIAB0765-25MLEA 21 EUR
TCIAB0765-25ML TCIAB0765-500ML TCIAB0765-100ML
Vinyl butyrate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Vinyl butyrate
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de inflamación: 20°C
Número MDL: MFCD00059410
Núm. CAS: 123-20-6
EINECS: 204-609-4
UN: 2838
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa06d437ff5cb6a65ef71849c7515a244e120905&vid=fa06d437ff5cb6a65ef71849c7515a244e120905&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %