Azoic Diazo Component 24 (Salt) 95,0 Titrimetric Biochemical Research
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Benzamido-2,5-dimethoxybenzenediazonium Salt Zinc Chloride, Fast Blue RR Salt
B0785-25G B0785-5G
TCIAB0785-25GEA 105 EUR
TCIAB0785-25G TCIAB0785-5G
Azoic Diazo Component 24 (Salt) 95,0 Titrimetric Biochemical Research
Azoic diazo component 24 (salt)
Formula: C₁₅H₁₄ClN₃O₃
MW: 775.77 g/mol
Número MDL: MFCD00074762
Núm. CAS: 55663-99-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %