3,3'-Diamino-N-methyldipropylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
N,N-Bis(3-aminopropyl)methylamine, N-(3-Aminopropyl)-N-methyl-1,3-propanediamine
B0821-25ML
B0821-500ML
TCIAB0821-25MLEA
16
EUR
TCIAB0821-25ML
TCIAB0821-500ML
3,3'-Diamino-N-methyldipropylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,3'-Diamino-N-methyldipropylamine
Formula:
C₇H₁₉N₃ MW: 145,25 g/mol Pto. de inflamación: 105°C |
Número MDL:
MFCD00008217 Núm. CAS: 105-83-9 EINECS: 203-336-8 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...