N-tert-Butyl-5-methylisoxazolium Perchlorate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Woodward's Reagent L
B0832-1G B0832-5G
TCIAB0832-1GEA 76 EUR
TCIAB0832-1G TCIAB0832-5G
N-tert-Butyl-5-methylisoxazolium Perchlorate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-tert-Butyl-5-methylisoxazolium Perchlorate
Formula: C₈H₁₄ClNO₅
Número MDL: MFCD00011960
Núm. CAS: 10513-45-8
EINECS: 234-048-0
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C