Bis(chloromethyl)sulphide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dichlorodimethyl sulphide, Di(chloromethyl) sulphide, Chloromethyl Sulphide
B0843-25G B0843-5G B0843-1G
TCIAB0843-25GEA 485 EUR
TCIAB0843-25G TCIAB0843-5G TCIAB0843-1G
Bis(chloromethyl)sulphide ≥97.0% (por GC)
Bis(chloromethyl)sulphide
Formula: C₂H₄Cl₂S
Pto. Ebullición: 156°C
Número MDL: MFCD00059474
Núm. CAS: 3592-44-7
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b984b105076c6c3fbe9871997a3e6bbfc8bf48e9&vid=b984b105076c6c3fbe9871997a3e6bbfc8bf48e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %