(Bromomethyl)chlorodimethylsilane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: BMDMCS, Bromomethyldimethylchlorosilane
B0847-25G B0847-5G
TCIAB0847-25GEA 411 EUR
TCIAB0847-25G TCIAB0847-5G
(Bromomethyl)chlorodimethylsilane ≥95.0% (por GC)
(Bromomethyl)chlorodimethylsilane
Formula: C₃H₈BrClSi
Pto. Ebullición: 135°C
Pto. de inflamación: 41°C
Número MDL: MFCD00000503
Núm. CAS: 16532-02-8
EINECS: 240-601-7
UN: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a904fed0ec54f3ed42901c4a5a5e88850e5a352&vid=9a904fed0ec54f3ed42901c4a5a5e88850e5a352&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %