N-tert-Butylethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0888-25ML B0888-5ML
TCIAB0888-25MLEA 148 EUR
TCIAB0888-25ML TCIAB0888-5ML
N-tert-Butylethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-tert-Butylethylamine
Formula: C₆H₁₅N
Pto. Ebullición: 89°C
Número MDL: MFCD00059367
Núm. CAS: 4432-77-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %