Boron trifluoridedimethanol complex
Proveedor: TCI
Peligro
B0894-100ML B0894-500ML
TCIAB0894-100MLEA 23 EUR
TCIAB0894-100ML TCIAB0894-500ML
Boron trifluoridedimethanol complex
Boron trifluoridedimethanol complex
Formula: BF₃·2CH₃OH
MW: 131,89 g/mol
Pto. de inflamación: 29°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00071635
Núm. CAS: 2802-68-8
EINECS: 220-543-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,01349
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Gravimetric Method) 49.0 to 54.0 w/w%