Bis(4-chlorobutyl)ether ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 4,4'-Dichlorodibutyl Ether, 4,4'-Dichlorobutyl Ether, 4-Chlorobutyl Ether

B0929-25ML B0929-500ML
TCIAB0929-25MLEA 52 EUR
TCIAB0929-25ML TCIAB0929-500ML
Bis(4-chlorobutyl)ether ≥98.0% (por GC)
Bis(4-chlorobutyl)ether
Formula: C₈H₁₆Cl₂O
MW: 199,12 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Número MDL: MFCD00019006
Núm. CAS: 6334-96-9
EINECS: 228-713-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR