N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Butanol, 4-(butylnitrosoamino)-, N-Butyl-N-nitroso-4-aminobutanol, N-Butyl-N-butan-4-ol-nitrosamine, BBN
B0938-25G B0938-5G
TCIAB0938-25GEA 335 EUR
TCIAB0938-25G TCIAB0938-5G
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine ≥90.0% (por GC)
N-Butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,24 g/mol
Pto. Ebullición: 167°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059008
Núm. CAS: 3817-11-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %