N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0977-25G B0977-5G
TCIAB0977-25GEA 170 EUR
TCIAB0977-25G TCIAB0977-5G
N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide ≥90.0% (por GC)
N,N-Bis(2-cyanoethyl)formamide
Formula: C₇H₉N₃O
Pto. Ebullición: 122°C
Número MDL: MFCD00040894
Núm. CAS: 3445-84-9
EINECS: 222-362-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %