Boc-ON ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B0988-25G
B0988-5G
TCIAB0988-25GEA
93
EUR
TCIAB0988-25G
TCIAB0988-5G
Boc-ON ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Boc-ON
Formula:
C₁₃H₁₄N₂O₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001863 Núm. CAS: 58632-95-4 EINECS: 261-370-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 94.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 85.0 to 89.0 deg-C |