Benzyl methyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B0992-25ML B0992-5ML
TCIAB0992-25MLEA 115 EUR
TCIAB0992-25ML TCIAB0992-5ML
Benzyl methyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Benzyl methyl sulphide
Formula: C₈H₁₀S
Pto. Ebullición: 200°C
Pto. de inflamación: 73°C
Número MDL: MFCD00008563
Núm. CAS: 766-92-7
EINECS: 212-174-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %