Bansyl chloride ≥98.0% (by HPLC) N-protecting agent, for peptide research
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B0994-1G
B0994-5G
TCIAB0994-1GEA
452
EUR
TCIAB0994-1G
TCIAB0994-5G
Bansyl chloride ≥98.0% (by HPLC) N-protecting agent, for peptide research
Bansyl chloride
Formula:
C₁₈H₂₄ClNO₂S Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00059134 Núm. CAS: 43040-76-2 UN: 3265 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid to cloudy liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |