Benzoin isobutyl ether ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Isobutoxy-1,2-diphenylethanone, 2-Isobutoxy-2-phenylacetophenone
B1015-25G B1015-500G
TCIAB1015-25GEA 24 EUR
TCIAB1015-25G TCIAB1015-500G
Benzoin isobutyl ether ≥94.0% (por GC)
Benzoin isobutyl ether
Formula: C₁₈H₂₀O₂
MW: 268,36 g/mol
Número MDL: MFCD00008933
Núm. CAS: 22499-12-3
EINECS: 245-039-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %