1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole ≥98.0% (by titrimetric analysis) tert-butyl-dimethyl-silylating agent
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(tert-Butyldimethylsilyl)-1H-imidazole
B1043-1G B1043-5G
TCIAB1043-1GEA 44 EUR
TCIAB1043-1G TCIAB1043-5G
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole ≥98.0% (by titrimetric analysis) tert-butyl-dimethyl-silylating agent
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Formula: C₉H₁₈N₂Si
MW: 182.34 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00011682
Núm. CAS: 54925-64-3
EINECS: 259-398-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Estradiol, Cholesterol