N-(Butoxymethyl)acrylamide ≥96.0% (by titrimetric analysis) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B1060-25ML B1060-500ML
TCIAB1060-25MLEA 16 EUR
TCIAB1060-25ML TCIAB1060-500ML
N-(Butoxymethyl)acrylamide ≥96.0% (by titrimetric analysis) estabilizado
N-(Butoxymethyl)acrylamide
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Pto. de inflamación: 78°C
Número MDL: MFCD00059417
Núm. CAS: 1852-16-0
EINECS: 217-442-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Bromination Method) min. 96.0 %