1,4-Butanediolbis(3-aminocrotonate) ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1069-25G B1069-500G
TCIAB1069-25GEA 16 EUR
TCIAB1069-25G TCIAB1069-500G
1,4-Butanediolbis(3-aminocrotonate) ≥96.0% (por GC)
1,4-Butanediolbis(3-aminocrotonate)
Formula: C₁₂H₂₀N₂O₄
Número MDL: MFCD00059862
Núm. CAS: 14205-47-1
EINECS: 238-059-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity