2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1081-1G B1081-100MG
TCIAB1081-1GEA 105 EUR
TCIAB1081-1G TCIAB1081-100MG
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Formula: C₁₅H₁₇BrN₄O
MW: 349,23 g/mol
Número MDL: MFCD00006255
Núm. CAS: 14337-53-2
EINECS: 238-286-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %