2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (by titrimetric analysis) BOC agent for peptides synthesis
Proveedor: TCI
B1089-25G B1089-5G
TCIAB1089-25GEA 100 EUR
TCIAB1089-25G TCIAB1089-5G
2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (by titrimetric analysis) BOC agent for peptides synthesis
2-(tert-Butoxycarbonylthio)-4,6-dimethylpyrimidine
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006080
Núm. CAS: 41840-28-2
EINECS: 255-562-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C