4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,1'-(Methylenebis(4,1-phenylene))bis(1H-pyrrole-2,5-dione), 4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide)
B1109-25G B1109-500G B1109-100G
TCIAB1109-25GEA 16 EUR
TCIAB1109-25G TCIAB1109-500G TCIAB1109-100G
4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane ≥96.0% (por GC)
4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane
Formula: C₂₁H₁₄N₂O₄
MW: 358,35 g/mol
Número MDL: MFCD00005507
Núm. CAS: 13676-54-5
EINECS: 237-163-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 157.0 to 160.0 deg-C