(+)-cis-2-Benzylaminocyclohexanemethanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (+)-N-Benzyl-cis-2-hydroxymethylcyclohexylamine
B1119-1G B1119-5G
TCIAB1119-1GEA 122 EUR
TCIAB1119-1G TCIAB1119-5G
(+)-cis-2-Benzylaminocyclohexanemethanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(+)-cis-2-Benzylaminocyclohexanemethanol
Formula: C₁₄H₂₁NO
MW: 219,33 g/mol
Número MDL: MFCD00151395
Núm. CAS: 71581-92-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Optical purity (LC) min. 95.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=1, MeOH)