Bansyl chloride 10% in hexane
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-(Dibutylamino)naphthalene-1-sulphonyl Chloride
B1122-1ML
B1122-5ML
TCIAB1122-1MLEA
31
EUR
TCIAB1122-1ML
TCIAB1122-5ML
Bansyl chloride 10% in hexane
Bansyl chloride
Formula:
C₁₈H₂₄ClNO₂S MW: 353,91 g/mol |
Número MDL:
MFCD00059134 Núm. CAS: 43040-76-2 UN: 2924 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow clear liquid |
Concentration (Argentmetric Titration) | 10.0 to 12.0 w/w% |