3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(4-(tert-Butyl)phenyl)-2-methylpropanal, 3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methylpropionaldehyde, 4-tert-Butyl-alpha-methylhydrocinnamaldehyde, Lilial
B1145-25ML B1145-500ML B1145-100ML
TCIAB1145-25MLEA 18 EUR
TCIAB1145-25ML TCIAB1145-500ML TCIAB1145-100ML
3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde ≥96.0% (por GC)
3-(4-tert-Butylphenyl)isobutyraldehyde
Formula: C₁₂H₂₀O
MW: 204,31 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00047655
Núm. CAS: 80-54-6
EINECS: 201-289-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %