N-[4-(2-Benzimidazolyl)phenyl]maleimide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

B1149-100MG B1149-50MG
TCIAB1149-100MGEA 190 EUR
TCIAB1149-100MG TCIAB1149-50MG
N-[4-(2-Benzimidazolyl)phenyl]maleimide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-[4-(2-Benzimidazolyl)phenyl]maleimide
Formula: C₁₇H₁₁N₃O₂
MW: 289,29 g/mol
Pto. de fusión: 247°C
Número MDL: MFCD00042767
Núm. CAS: 27030-97-3
EINECS: 248-173-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR