1-Benzyl-1,4-dihydronicotinamide ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B1156-1G B1156-25G B1156-5G
TCIAB1156-1GEA 35 EUR
TCIAB1156-1G TCIAB1156-25G TCIAB1156-5G
1-Benzyl-1,4-dihydronicotinamide ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-Benzyl-1,4-dihydronicotinamide
Formula: C₁₃H₁₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059769
Núm. CAS: 952-92-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 118.0 to 123.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency