3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1158-25G B1158-500G
TCIAB1158-25GEA 16 EUR
TCIAB1158-25G TCIAB1158-500G
3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane ≥98.0% (por GC)
3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
Formula: C₁₅H₂₈O₆
Número MDL: MFCD00059794
Núm. CAS: 1455-42-1
EINECS: 485-230-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 202.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency