4,4'-Biphenyldisulphonyl Chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4,4'-Biphenyldisulphonyl Dichloride, 4,4'-Diphenyldisulphonyl Chloride
B1165-25G B1165-5G
TCIAB1165-25GEA 192 EUR
TCIAB1165-25G TCIAB1165-5G
4,4'-Biphenyldisulphonyl Chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4,4'-Biphenyldisulphonyl Chloride
Formula: C₁₂H₈Cl₂O₄S₂
MW: 351.21 g/mol
Número MDL: MFCD00007447
Núm. CAS: 3406-84-6
EINECS: 222-293-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 207.0 to 212.0 deg-C