1-Bromo-2-methoxymethylnaphthalene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1170-5G B1170-25G
TCIAB1170-5GEA 99 EUR
TCIAB1170-5G TCIAB1170-25G
1-Bromo-2-methoxymethylnaphthalene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2-methoxymethylnaphthalene
Formula: C₁₂H₁₁BrO
Pto. Ebullición: 151°C
Número MDL: MFCD00059518
Núm. CAS: 64689-70-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %