4-Bromopyridine hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B1171-25G
B1171-5G
TCIAB1171-25GEA
277
EUR
TCIAB1171-25G
TCIAB1171-5G
4-Bromopyridine hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Bromopyridine hydrobromide
Formula:
C₅H₄BrN MW: 238.91 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00060195 Núm. CAS: 74129-11-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |